S-Benzyl-L-cysteine 99%
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos:
H-Cys(Bzl)-OH
L11666.06
L11666.14
L11666.06EA
23.7
EUR
L11666.06
L11666.14
S-Benzyl-L-cysteine 99%
S-Benzyl-L-cysteine
Purity: 99%
CAS No.: 3054-01-1
Molecular Formula: C10H13NO2S
Formula Weight: 211.28
Melting Point: ca 214° dec.
Beilstein Reference: 1879358
Optical Rotation: +28° (c=1.5 in 1N NaOH)
MDL No.: MFCD00002613
Formula:
C₁₀H₁₃NO₂S MW: 211,28 g/mol Pto. de fusión: ∼ 214 °C (desc.) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00002613 Núm. CAS: 3054-01-1 EINECS: 221-273-4 |