Sodium-p-styrenesulphonate hydrate 90%, tech.
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: p-Styrenesulphonic acid sodium salt hydrate, Sodium-p-styrenesulphonate hydrate, Sodium 4-vinylbenzenesulphonate hydrate, Styrene-4-sulphonic acid sodium salt hydrate
L11685.06 L11685.14
L11685.06EA 27.1 EUR
L11685.06 L11685.14
Sodium-p-styrenesulphonate hydrate 90%, tech.
Sodium-p-styrenesulphonate hydrate
Purity: 90% CAS No.: 2695-37-6 Molecular Formula: C8H7NaO3S.xH2O Formula Weight: 206.20(anhy) Melting Point: 320° Beilstein Reference: 3575931 MDL No.: MFCD03092905
Formula: C₈H₇NaO₃S·xH₂O
MW: 206.19 g/mol (anhydre)
Pto. de fusión: >320 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03092905
Núm. CAS: 2695-37-6
EINECS: 220-266-3