4-Phenoxyphenyl isocyanate 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
L11686.06
L11686.03
L11686.06EA
110
EUR
L11686.06
L11686.03
4-Phenoxyphenyl isocyanate 98%
4-Phenoxyphenyl isocyanate
Purity: 98%
CAS No.: 59377-19-4
Molecular Formula: C13H9NO2
Formula Weight: 211.22
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point:
Formula:
C₁₃H₉NO₂ Pto. Ebullición: 169…170 °C (3 mmHg) Densidad: 1,169 Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F) |
Número MDL:
MFCD00013876 Núm. CAS: 59377-19-4 ADR: 6.1,III |