N-Acetyl-L-alanine 96%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: Ac-Ala-OH, Acetyl-L-alanine
L11811.03 L11811.06
L11811.03EA 36.8 EUR
L11811.03 L11811.06
N-Acetyl-L-alanine 96%
N-Acetyl-L-alanine
Purity: 96% CAS No.: 97-69-8 Molecular Formula: C5H9NO3 Formula Weight: 131.13 Storage Temperature: 2°C to 8°C Melting Point: 122-128° Beilstein Reference: 1722932 Optical Rotation: -64° (c=2 in water) MDL No.: MFCD00063132
Formula: C₅H₉NO₃
MW: 131.131 g/mol
Pto. de fusión: 122…128 °C
Número MDL: MFCD00063132
Núm. CAS: 97-69-8
EINECS: 202-602-0