Phenyl acrylate 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
L11819.06
L11819.14
L11819.06EA
86.9
EUR
L11819.06
L11819.14
Phenyl acrylate 97%
Phenyl acrylate
Purity: 97%
CAS No.: 937-41-7
Molecular Formula: C6H5O2CCH=CH2
Formula Weight: 148.16
Refractive Index: 1.5210
Boiling Point: 89-90°/12mm
Beilstein Reference: 2041124
UN No.: UN3082
MDL No.: MFCD00048145
Formula:
C₉H₈O₂ Pto. Ebullición: 89…90 °C (12 mmHg) Densidad: 1,076 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00048145 Núm. CAS: 937-41-7 EINECS: 213-329-1 ADR: 9,III |