N-(2-Hydroxypropyl)morpholine 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
1-Morpholino-2-propanol
L11859.09
L11859.18
L11859.09EA
59.1
EUR
L11859.09
L11859.18
N-(2-Hydroxypropyl)morpholine 98%
N-(2-Hydroxypropyl)morpholine
Purity: 98%
CAS No.: 2109-66-2
Molecular Formula: C7H15NO2
Formula Weight: 145.20
Flash Point: 92°(197°F)
Refractive Index: 1.4635
Boiling Point: 218°
Beilstein Reference: 1443
MDL No.: MFCD00023378
Formula:
C₇H₁₅NO₂ Pto. Ebullición: 218 °C Densidad: 1,020 Pto. de inflamación: 92 °C (197 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00023378 Núm. CAS: 2109-66-2 EINECS: 218-298-8 |