2-Methoxyethyl acrylate 98% estabilizado
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Estabilización: Stabilised with 4-methoxyphenol (MEHQ) 50 ppm-100 ppm
L11902.18 L11902.30 L11902.0B
L11902.18EA 22.9 EUR
L11902.18 L11902.30 L11902.0B
2-Methoxyethyl acrylate 98% estabilizado
2-Methoxyethyl acrylate
Stab. with ca 50-100ppm 4-methoxyphenol
Purity: 98% CAS No.: 3121-61-7 Molecular Formula: C6H10O3 Formula Weight: 130.14 Flash Point: 56°(133°F) Refractive Index: 1.4280 Odour: Ester-like Melting Point: -30° Boiling Point: 162° Beilstein Reference: 1754333 UN No.: UN2929 MDL No.: MFCD00048149
Formula: C₆H₁₀O₃
Pto. Ebullición: 162 °C
Pto. de fusión: < –30 °C
Densidad: 1,008
Pto. de inflamación: 56 °C (133 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00048149
Núm. CAS: 3121-61-7
EINECS: 221-499-3
UN: 2929
ADR: 6.1,II