Mono-n-dodecyl phosphate 90%, tech.
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: Dihydrogen monolauryl phosphate
L11941.06 L11941.14
L11941.06EA 135 EUR
L11941.06 L11941.14
Mono-n-dodecyl phosphate 90%, tech.
Mono-n-dodecyl phosphate
Purity: 90% CAS No.: 2627-35-2 Molecular Formula: C12H27O4P Formula Weight: 266.32 Odour: Odourless Melting Point: 39-45° Beilstein Reference: 1710518 MDL No.: MFCD00013946
Formula: C₁₂H₂₇O₄P
MW: 266,318 g/mol
Pto. de fusión: 39…45 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00013946
Núm. CAS: 2627-35-2
EINECS: 220-095-4