Dimethyl-trans-stilbene-4,4'-dicarboxylate ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos:
trans-Stilbene-4,4'-dicarboxylic Acid Dimethyl Ester
L11969.03
L11969.MD
L11969.03EA
138
EUR
L11969.03
L11969.MD
Dimethyl-trans-stilbene-4,4'-dicarboxylate ≥98%
Dimethyl-trans-stilbene-4,4'-dicarboxylate
Purity: 98+%
CAS No.: 34541-73-6
Molecular Formula: C18H16O4
Formula Weight: 296.33
Melting Point: 234-236°
Beilstein Reference: 2471189
MDL No.: MFCD00039527
Formula:
C₁₈H₁₆O₄ MW: 296.32 g/mol Pto. de fusión: 234…236 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00039527 Núm. CAS: 34541-73-6 |