1-Isocyanato-3-(methylthio)benzene 96%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
3-(Methylthio)phenyl isocyanate
L12008.03
L12008.06
L12008.03EA
48.6
EUR
L12008.03
L12008.06
1-Isocyanato-3-(methylthio)benzene 96%
1-Isocyanato-3-(methylthio)benzene
Purity: 96%
CAS No.: 28479-19-8
Molecular Formula: C8H7NOS
Formula Weight: 165.22
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 113°(235°F)
Refractive Index: 1.6030
Boiling Point: 129-130°/5mm
Beilstein Reference: 387507
UN No.: UN2206
MDL No.: MFCD00013863
Formula:
C₈H₇NOS Pto. Ebullición: 129…130 °C (5 mmHg) Densidad: 1,199 Pto. de inflamación: 113 °C (235 °F) |
Número MDL:
MFCD00013863 Núm. CAS: 28479-19-8 ADR: 6.1,III |