4-Nitrophenyl octanoate 96%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
L12022.03 L12022.06
L12022.03EA 32.7 EUR
L12022.03 L12022.06
4-Nitrophenyl octanoate 96%
4-Nitrophenyl octanoate
Refractive Index: 1.5130
Formula: C₁₄H₁₉NO₄
Densidad: 1,082
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00024665
Núm. CAS: 1956-10-1