1-Adamantaneacetic acid ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
2-(Adamantan-1-yl)acetic acid, 1-Carboxymethyladamantane
L12029.03
L12029.06
L12029.14
L12029.03EA
30.7
EUR
L12029.03
L12029.06
L12029.14
1-Adamantaneacetic acid ≥98%
1-Adamantaneacetic acid
Purity: 98+%
CAS No.: 4942-47-6
Molecular Formula: C12H18O2
Formula Weight: 194.28
Melting Point: 136-138°
Beilstein Reference: 641412
MDL No.: MFCD00074728
Formula:
C₁₂H₁₈O₂ MW: 194.27 g/mol Pto. de fusión: 136…138 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00074728 Núm. CAS: 4942-47-6 EINECS: 225-585-1 |