N-Methylpyridinium-4-carboxaldehyde benzenesulphonate hydrate 97%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
4-Formyl-1-methylpyridinium benzenesulphonate hydrate
L12072.06
L12072.14
L12072.06EA
70.8
EUR
L12072.06
L12072.14
N-Methylpyridinium-4-carboxaldehyde benzenesulphonate hydrate 97%
N-Methylpyridinium-4-carboxaldehyde benzenesulphonate hydrate
Purity: 97%
CAS No.: 82228-89-5
Molecular Formula: C13H13NO4S.xH2O
Formula Weight: 279.32(anhy)
Melting Point: 98-100°
Beilstein Reference: 5695963
MDL No.: MFCD08061351
Formula:
C₁₃H₁₃NO₄S·xH₂O MW: 279,32 g/mol (anhy) Pto. de fusión: 98…100 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD08061351 Núm. CAS: 82228-89-5 |