Thiophene-3-acetic acid hydrazide 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
2-(Thien-3-yl)acetohydrazide
L12077.03
L12077.06
L12077.03EA
83.8
EUR
L12077.03
L12077.06
Thiophene-3-acetic acid hydrazide 97%
Thiophene-3-acetic acid hydrazide
Purity: 97%
CAS No.: 175276-94-5
Molecular Formula: C6H8N2OS
Formula Weight: 156.21
Melting Point: 85-86°
Beilstein Reference: 120473
MDL No.: MFCD00052946
Formula:
C₆H₈N₂OS Pto. de fusión: 85…86 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00052946 Núm. CAS: 175276-94-5 |