Bis(2-benzamidophenyl)disulphide 97%
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos:
2,2'-Dithiodibenzanilide, 2,2'-Dibenzamidodiphenyl Disulphide, Bis(2-benzamidophenyl) Disulphide
L12110.14
L12110.22
L12110.14EA
37.4
EUR
L12110.14
L12110.22
Bis(2-benzamidophenyl)disulphide 97%
Bis(2-benzamidophenyl)disulphide
Purity: 97%
CAS No.: 135-57-9
Molecular Formula: C26H20N2O2S2
Formula Weight: 456.59
Melting Point: 140-143°
Beilstein Reference: 721443
MDL No.: MFCD00043806
Formula:
C₂₆H₂₀N₂O₂S₂ MW: 456,58 g/mol Pto. de fusión: 140…143 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00043806 Núm. CAS: 135-57-9 EINECS: 205-201-9 |