Ethyl-2-nitropropionate 96%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
L12261.03
L12261.06
L12261.03EA
41.2
EUR
L12261.03
L12261.06
Ethyl-2-nitropropionate 96%
Ethyl-2-nitropropionate
Purity: 96%
CAS No.: 2531-80-8
Molecular Formula: C5H9NO4
Formula Weight: 147.13
Flash Point: 89°(192°F)
Refractive Index: 1.4210
Boiling Point: 190-195°
Beilstein Reference: 774734
MDL No.: MFCD00024818
Formula:
C₅H₉NO₄ Pto. Ebullición: 190…195 °C Densidad: 1,130 Pto. de inflamación: 89 °C (192 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00024818 Núm. CAS: 2531-80-8 |