Malonic acid dihydrazide 99%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Malonohydrazide
L12270.06
L12270.14
L12270.06EA
78.9
EUR
L12270.06
L12270.14
Malonic acid dihydrazide 99%
Malonic acid dihydrazide
Purity: 99%
CAS No.: 3815-86-9
Molecular Formula: C3H8N4O2
Formula Weight: 132.12
Melting Point: 152-156°
Beilstein Reference: 1072337
MDL No.: MFCD00041268
Formula:
C₃H₈N₄O₂ MW: 132,12 g/mol Pto. de fusión: 152…156 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00041268 Núm. CAS: 3815-86-9 |