Dodecylamine hydrochloride 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Dodecan-1-amine hydrochloride, Laurylamine Hydrochloride
L12314.09
L12314.18
L12314.09EA
44.7
EUR
L12314.09
L12314.18
Dodecylamine hydrochloride 97%
Dodecylamine hydrochloride
Purity: 97%
CAS No.: 929-73-7
Molecular Formula: C12H27N.HCl
Formula Weight: 221.82
Melting Point: 186-188°
Beilstein Reference: 3553943
MDL No.: MFCD00042017
Formula:
C₁₂H₂₇N Pto. de fusión: 186…188 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00042017 Núm. CAS: 929-73-7 EINECS: 213-205-7 |