1-Dimethylamino-2-propyne 98%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: N,N-Dimethylpropargylamine, N,N-Dimethyl-2-propyn-1-amine
L12336.14 L12336.06
L12336.14EA 135 EUR
L12336.14 L12336.06
1-Dimethylamino-2-propyne 98%
1-Dimethylamino-2-propyne
Purity: 98% CAS No.: 7223-38-3 Molecular Formula: HC≡CCH2N(CH3)2 Formula Weight: 83.13 Flash Point: -7°(19°F) Refractive Index: 1.4200 Boiling Point: 80-81° Beilstein Reference: 1071222 UN No.: UN2733 MDL No.: MFCD00008575
Formula: C₅H₉N
MW: 83,13 g/mol
Pto. Ebullición: 80…81 °C
Densidad: 0,772
Pto. de inflamación: –7 °C (19 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008575
Núm. CAS: 7223-38-3
EINECS: 230-620-9
ADR: 3,II