4-tert-Butylstyrene 94% estabilizado
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Estabilización:
estabilizado con 4-terc-Butilpirocatecol 50 ppm
L12356.AE
L12356.AP
L12356.AEEA
33.7
EUR
L12356.AE
L12356.AP
4-tert-Butylstyrene 94% estabilizado
4-tert-Butylstyrene
Stab. with 50 ppm 4-tert-butylcatechol
Purity: 94%
CAS No.: 1746-23-2
Molecular Formula: C12H16
Formula Weight: 160.26
Flash Point: 80°(176°F)
Refractive Index: 1.5250
Melting Point: -38°
Boiling Point: 219°
Beilstein Reference: 1903714
MDL No.: MFCD00065126
Formula:
C₁₂H₁₆ Pto. Ebullición: 219 °C Pto. de fusión: –38 °C Densidad: 0,884 Pto. de inflamación: 80 °C (176 °F) Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00065126 Núm. CAS: 1746-23-2 EINECS: 217-126-9 |