Sodium hydrogen-L-tartrate, anhidro 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
|
Sinónimos:
Sodium hydrogen tartrate, Sodium bitartrate, L-Tartaric acid sodium salt
L12469.22
L12469.36
L12469.14
L12469.22EA
31
EUR
L12469.22
L12469.36
L12469.14
Sodium hydrogen-L-tartrate, anhidro 98%
Sodium hydrogen-L-tartrate
Purity: 98%
CAS No.: 526-94-3
Molecular Formula: C4H5NaO6
Formula Weight: 172.07
Melting Point: ca 243° dec.
Beilstein Reference: 6099125
Optical Rotation: +24.5° (c=3 in water)
MDL No.: MFCD00065393
Formula:
C₄H₅NaO₆ MW: 172.07 g/mol Pto. de fusión: ∼ 243 °C (desc.) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00065393 Núm. CAS: 526-94-3 EINECS: 208-400-9 Índice Merck: 14,8589 |