Ethyl L-2-isothiocyanatopropionate 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
L12532.03
L12532.06
L12532.03EA
81.5
EUR
L12532.03
L12532.06
Ethyl L-2-isothiocyanatopropionate 97%
Ethyl L-2-isothiocyanatopropionate
Purity: 97%
CAS No.: 39574-16-8
Molecular Formula: C6H9NO2S
Formula Weight: 159.20
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Refractive Index: 1.4925
Boiling Point: 63-64°/1mm
Beilstein Reference: 1723243
UN No.: UN2922
MDL No.: MFCD00070636
Formula:
C₆H₉NO₂S Pto. Ebullición: 63…64 °C (1 mmHg) |
Número MDL:
MFCD09025691 Núm. CAS: 39574-16-8 ADR: 8,III |