TBPE (=tetrabromophenolphthalein ethyl ester potassium salt) ≥97%
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos:
Tetrabromophenolphthalein Ethyl Ester Potassium Salt
L12674.03
L12674.06
L12674.03EA
110
EUR
L12674.03
L12674.06
TBPE (=tetrabromophenolphthalein ethyl ester potassium salt) ≥97%
TBPE (=tetrabromophenolphthalein ethyl ester potassium salt)
CAS No.: 62637-91-6
Molecular Formula: C22H13Br4KO4
Formula Weight: 700.06
Melting Point: ca 273° dec.
Beilstein Reference: 3848263
MDL No.: MFCD00011662
Formula:
C₂₂H₁₄Br₄O₄ MW: 700,06 g/mol Pto. de fusión: ∼ 273 °C (desc.) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011662 Núm. CAS: 62637-91-6 EINECS: 263-661-6 |