Diacetin (Mezcla de isómeros) ∼50% remainder triacetin and monoacetin, tech.
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos:
Glycerol alpha,alpha'-Diacetate, 2-Hydroxypropane-1,3-diyl diacetate
L12708.30
L12708.0B
L12708.30EA
41.7
EUR
L12708.30
L12708.0B
Diacetin (Mezcla de isómeros) ∼50% remainder triacetin and monoacetin, tech.
Diacetin
CAS No.: 25395-31-7
Molecular Formula: C7H12O5
Formula Weight: 176.17
Flash Point: 141°(285°F)
Refractive Index: 1.4440
Boiling Point: 250-280° dec.
Beilstein Reference: 1706903
MDL No.: MFCD00008717
Formula:
C₇H₁₂O₅ MW: 176,17 g/mol Pto. Ebullición: 250…280 °C (desc.) Densidad: 1,190 Pto. de inflamación: 141 °C (285 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00008717 Núm. CAS: 25395-31-7 EINECS: 246-941-2 Índice Merck: 14,2961 |