2-Amino-4-hydroxyquinoline hydrate, (max. 10% H₂O) 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
L12760.03
L12760.06
L12760.03EA
33.5
EUR
L12760.03
L12760.06
2-Amino-4-hydroxyquinoline hydrate, (max. 10% H₂O) 97%
2-Amino-4-hydroxyquinoline hydrate
Purity: 97%
CAS No.: 42712-64-1
Molecular Formula: C9H8N2O.xH2O
Formula Weight: 160.18(anhy)
Melting Point: ca 298° dec.
Beilstein Reference: 124785
MDL No.: MFCD00052386
Formula:
C₉H₈N₂O·xH₂O MW: 160.18 g/mol (anhy) Pto. de fusión: ∼ 298 °C (desc.) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00052386 Núm. CAS: 42712-64-1 |