3-Ethylamino-p-cresol 90%, tech.
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
L12768.06
L12768.14
L12768.06EA
49.5
EUR
L12768.06
L12768.14
3-Ethylamino-p-cresol 90%, tech.
3-Ethylamino-p-cresol
Purity: 90%
CAS No.: 120-37-6
Molecular Formula: C9H13NO
Formula Weight: 151.21
Melting Point: 84-92°
Boiling Point: 135-140°/3mm
Beilstein Reference: 3241548
MDL No.: MFCD00002382
Formula:
C₉H₁₃NO Pto. Ebullición: 135…140 °C (3 mmHg) Pto. de fusión: 84…92 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00002382 Núm. CAS: 120-37-6 EINECS: 204-391-0 |