5-Chlorobenzo[b]thiophene-3-acetic acid 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
2-(5-Chlorobenzo[b]thiophen-3-yl)acetic acid
L12836.03
L12836.MD
L12836.03EA
107
EUR
L12836.03
L12836.MD
5-Chlorobenzo[b]thiophene-3-acetic acid 97%
5-Chlorobenzo[b]thiophene-3-acetic acid
Purity: 97%
CAS No.: 17266-30-7
Molecular Formula: C10H7ClO2S
Formula Weight: 226.68
Melting Point: 152-155°
Beilstein Reference: 1244795
MDL No.: MFCD00052308
Formula:
C₁₀H₇ClO₂S MW: 226.68 g/mol Pto. de fusión: 152…155 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00052308 Núm. CAS: 17266-30-7 |