Hydroxypivalic acid ≥97%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
2,2-Dimethyl-3-hydroxypropionic Acid, 3-Hydroxy-2,2-dimethylpropanoic acid, 3-Hydroxy-2,2-dimethylpropionic acid
L12858.18
L12858.30
L12858.18EA
86.3
EUR
L12858.18
L12858.30
Hydroxypivalic acid ≥97%
Hydroxypivalic acid
Purity: 98%
CAS No.: 4835-90-9
Molecular Formula: C5H10O3
Formula Weight: 118.13
Odour: Odourless
Melting Point: 122-126°
Beilstein Reference: 1747025
MDL No.: MFCD00059953
Formula:
C₅H₁₀O₃ MW: 118,13 g/mol Pto. de fusión: 122…126 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00059953 Núm. CAS: 4835-90-9 EINECS: 225-419-8 |