4-n-Butoxyphenyl isocyanate ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
L12877.03
L12877.06
L12877.03EA
33.7
EUR
L12877.03
L12877.06
4-n-Butoxyphenyl isocyanate ≥98%
4-n-Butoxyphenyl isocyanate
Purity: 98%
CAS No.: 28439-86-3
Molecular Formula: C11H13NO2
Formula Weight: 191.23
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point:
Formula:
C₁₁H₁₃NO₂ Pto. Ebullición: 149…150 °C (3 mmHg) Densidad: 1,055 Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F) Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00037042 Núm. CAS: 28439-86-3 UN: 2206 ADR: 6.1,III |