1H,1H-Heptafluoro-n-butyl methacrylate 97% estabilizado
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
L12922.06
L12922.14
L12922.06EA
78.4
EUR
L12922.06
L12922.14
1H,1H-Heptafluoro-n-butyl methacrylate 97% estabilizado
1H,1H-Heptafluoro-n-butyl methacrylate
Purity: 97%
CAS No.: 13695-31-3
Molecular Formula: C8H7F7O2
Formula Weight: 268.13
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 36°(96°F)
Refractive Index: 1.3420
Odour: Recognizable
Boiling Point: 134-136°
UN No.: UN3272
MDL No.: MFCD00039251
Formula:
C₈H₇F₇O₂ Pto. Ebullición: 134…136 °C Densidad: 1,345 Pto. de inflamación: 36 °C (96 °F) |
Número MDL:
MFCD00039251 Núm. CAS: 13695-31-3 EINECS: 237-217-7 ADR: 3,III |