Cyclohexyl acrylate ≥98% estabilizado
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Estabilización:
Stabilised with 4-methoxyphenol (MEHQ) 100 ppm
Stab. with 100ppm 4-methoxyphenol
Purity: 98+%
CAS No.: 3066-71-5
Molecular Formula: C9H14O2
Formula Weight: 154.21
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 68°(154°F)
Refractive Index: 1.4590
Boiling Point: 182-184°
Beilstein Reference: 1937528
UN No.: UN3082
MDL No.: MFCD00046349
Formula:
C₉H₁₄O₂ Pto. Ebullición: 182…184 °C Densidad: 0,980 Pto. de inflamación: 68 °C (154 °F) Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00046349 Núm. CAS: 3066-71-5 EINECS: 221-319-3 UN: 3082 ADR: 9,III |