(Propargyloxy)trimethylsilane 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Purity: 97%
CAS No.: 5582-62-7
Molecular Formula: C6H12OSi
Formula Weight: 128.25
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 8°(46°F)
Refractive Index: 1.4080
Boiling Point: 110-111°
Beilstein Reference: 2036793
UN No.: UN1993
MDL No.: MFCD00042844
Formula:
C₆H₁₂OSi Pto. Ebullición: 110…111 °C Densidad: 0,833 Pto. de inflamación: 8 °C (46 °F) |
Número MDL:
MFCD00042844 Núm. CAS: 5582-62-7 EINECS: 226-981-7 ADR: 3,II |