4-Acryloylmorpholine ≥98% estabilizado
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Estabilización:
Stabilised with 4-methoxyphenol (MEHQ)
L12947.06
L12947.14
L12947.06EA
39.6
EUR
L12947.06
L12947.14
4-Acryloylmorpholine ≥98% estabilizado
4-Acryloylmorpholine
Stab. with 4-methoxyphenol
Purity: 98+%
CAS No.: 5117-12-4
Molecular Formula: C7H11NO2
Formula Weight: 141.17
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 127°(260°F)
Refractive Index: 1.5090
Melting Point: -8°
Boiling Point: 158°/50mm
Beilstein Reference: 119302
MDL No.: MFCD00047413
Formula:
C₇H₁₁NO₂ Pto. Ebullición: 158 °C (50 mmHg) Pto. de fusión: –8 °C Densidad: 1,120 Pto. de inflamación: 127 °C (260 °F) Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00047413 Núm. CAS: 5117-12-4 EINECS: 418-140-1 |