Methyl hydrogen isophthalate 97%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Isophthalic acid monomethyl ester, 3-(Methoxycarbonyl)benzoic acid, Benzene-1,3-dicarboxylic acid monomethyl ester, mono-Methyl isophthalate
L12992.03
L12992.06
L12992.03EA
21.6
EUR
L12992.03
L12992.06
Methyl hydrogen isophthalate 97%
Methyl hydrogen isophthalate
Purity: 97%
CAS No.: 1877-71-0
Molecular Formula: C9H8O4
Formula Weight: 180.16
Melting Point: 193-194°
Beilstein Reference: 2048750
MDL No.: MFCD00029972
Formula:
C₉H₈O₄ MW: 180,16 g/mol Pto. de fusión: 193…194 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00029972 Núm. CAS: 1877-71-0 |