4-(1-Bromoethyl)benzoic acid 98%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
L13025.03 L13025.06
L13025.03EA 25.9 EUR
L13025.03 L13025.06
4-(1-Bromoethyl)benzoic acid 98%
4-(1-Bromoethyl)benzoic acid
Purity: 98% CAS No.: 113023-73-7 Molecular Formula: C9H9BrO2 Formula Weight: 229.08 Melting Point: 155-156° Beilstein Reference: 2084039 UN No.: UN3261 MDL No.: MFCD00020378
Formula: C₉H₉BrO₂
MW: 229,08 g/mol
Pto. de fusión: 155…156 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00020378
Núm. CAS: 113023-73-7
ADR: 8,III