Ammeline 90%, tech.
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
L13064.03
L13064.06
L13064.03EA
51.3
EUR
L13064.03
L13064.06
Ammeline 90%, tech.
Ammeline
Purity: 90%
CAS No.: 645-92-1
Molecular Formula: C3H5N5O
Formula Weight: 127.11
Beilstein Reference: 5570
MDL No.: MFCD00023186
Formula:
C₃H₅N₅O Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00023186 Núm. CAS: 645-92-1 EINECS: 211-455-1 |