Benzoyl-DL-alanine ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
L13100.09 L13100.18
L13100.09EA 36.3 EUR
L13100.09 L13100.18
Benzoyl-DL-alanine ≥97%
Benzoyl-DL-alanine
Purity: 97+% CAS No.: 1205-02-3 Molecular Formula: C10H11NO3 Formula Weight: 193.20 Melting Point: 163-167° Beilstein Reference: 3201778 MDL No.: MFCD00020393
Formula: C₁₀H₁₁NO₃
Pto. de fusión: 163…167 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00020393
Núm. CAS: 1205-02-3
EINECS: 214-879-5