5-(2-Thienyl)pentanoic acid 95%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
5-(Thiophen-2-yl)pentanoic acid
L13122.03
L13122.06
L13122.03EA
44.5
EUR
L13122.03
L13122.06
5-(2-Thienyl)pentanoic acid 95%
5-(2-Thienyl)pentanoic acid
Purity: 95%
CAS No.: 21010-06-0
Molecular Formula: C9H12O2S
Formula Weight: 184.26
Melting Point: 39-42°
Beilstein Reference: 126021
MDL No.: MFCD00151849
Formula:
C₉H₁₂O₂S MW: 184,26 g/mol Pto. de fusión: 39…42 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00151849 Núm. CAS: 21010-06-0 |