L-Leucine ethyl ester hydrochloride 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos:
H-Leu-OEt.HCl
L13147.06
L13147.14
L13147.06EA
31.6
EUR
L13147.06
L13147.14
L-Leucine ethyl ester hydrochloride 97%
L-Leucine ethyl ester hydrochloride
Purity: 97%
CAS No.: 2743-40-0
Molecular Formula: C8H17NO2.HCl
Formula Weight: 195.69
Odour: Odourless
Melting Point: 134-137°
Beilstein Reference: 3994312
Optical Rotation: +18° (c=5 in ethanol)
MDL No.: MFCD00034879
Formula:
C₈H₁₇NO₂ Pto. de fusión: 134…137 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00034879 Núm. CAS: 2743-40-0 EINECS: 220-375-6 |