N-Carbobenzoxyhydroxylamine ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
L13175.06
L13175.14
L13175.06EA
91.6
EUR
L13175.06
L13175.14
N-Carbobenzoxyhydroxylamine ≥98%
N-Carbobenzoxyhydroxylamine
Purity: 98+%
CAS No.: 3426-71-9
Molecular Formula: C6H5CH2OCONHOH
Formula Weight: 167.17
Melting Point: 65-70°
Beilstein Reference: 1074034
MDL No.: MFCD00010642
Formula:
C₈H₉NO₃ Pto. de fusión: 65…70 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00010642 Núm. CAS: 3426-71-9 |