Allyl vinyl ether 95% estabilizado
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Estabilización: estabilizado con hidróxido de potasio 0,1%
L13320.09 L13320.18
L13320.09EA 105 EUR
L13320.09 L13320.18
Allyl vinyl ether 95% estabilizado
Allyl vinyl ether
Stab. with 0.1% potassium hydroxide
Purity: 95% CAS No.: 3917-15-5 Molecular Formula: C5H8O Formula Weight: 84.12 Flash Point: -5°(23°F) Refractive Index: 1.4120 Odour: Characteristic Boiling Point: 65-68° Beilstein Reference: 1697665 UN No.: UN3271 MDL No.: MFCD00039827
Formula: C₅H₈O
Pto. Ebullición: 65…68 °C
Densidad: 0,781
Pto. de inflamación: <–5 °C (23 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00039827
Núm. CAS: 3917-15-5
EINECS: 223-482-6
UN: 3271
ADR: 3,II