2,2',5,5'-Tetramethylbiphenyl 98%
Proveedor: Thermo Scientific
L13330.03 L13330.06
L13330.03EA 71.5 EUR
L13330.03 L13330.06
2,2',5,5'-Tetramethylbiphenyl 98%
2,2',5,5'-Tetramethylbiphenyl
Purity: 98% CAS No.: 3075-84-1 Molecular Formula: C16H18 Formula Weight: 210.32 Melting Point: 48-51° Boiling Point: 284°/732mm Beilstein Reference: 2046200 MDL No.: MFCD00151846
Formula: C₁₆H₁₈
MW: 210,32 g/mol
Pto. Ebullición: 284 °C (732 mmHg)
Pto. de fusión: 48…51 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00151846
Núm. CAS: 3075-84-1