(S)-(+)-3,4,8,8α-Tetrahydro-8α-methyl-1,6(2H,7H)-naphthalenedione 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
L13334.04
L13334.ME
L13334.04EA
332
EUR
L13334.04
L13334.ME
(S)-(+)-3,4,8,8α-Tetrahydro-8α-methyl-1,6(2H,7H)-naphthalenedione 99%
(S)-(+)-3,4,8,8α-Tetrahydro-8α-methyl-1,6(2H,7H)-naphthalenedione
Purity: 99%
CAS No.: 33878-99-8
Molecular Formula: C11H14O2
Formula Weight: 178.23
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Melting Point: 48-52°
Beilstein Reference: 1569979
Optical Rotation: +100° (c=1 in benzene)
MDL No.: MFCD00213797
Formula:
C₁₁H₁₄O₂ Pto. de fusión: 48…52 °C |
Número MDL:
MFCD00213797 Núm. CAS: 33878-99-8 |