2-(Hydroxymethyl)-2-nitro-1,3-propanediol 95%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
L13349.22 L13349.36
L13349.22EA 35 EUR
L13349.22 L13349.36
2-(Hydroxymethyl)-2-nitro-1,3-propanediol 95%
2-(Hydroxymethyl)-2-nitro-1,3-propanediol
Purity: 95% CAS No.: 126-11-4 Molecular Formula: C4H9NO5 Formula Weight: 151.12 Melting Point: ca 160° dec. Beilstein Reference: 742427 MDL No.: MFCD00007395
Formula: C₄H₉NO₅
Pto. de fusión: ∼ 160 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007395
Núm. CAS: 126-11-4
EINECS: 204-769-5
Índice Merck: 14,9753