1-Pyrrolidinecarbonyl chloride 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Purity: 97%
CAS No.: 1192-63-8
Molecular Formula: C5H8ClNO
Formula Weight: 133.58
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 97°(206°F)
Refractive Index: 1.4940
Boiling Point: 75°/1mm
Beilstein Reference: 110281
UN No.: UN3265
MDL No.: MFCD00051321
Formula:
C₅H₈ClNO Pto. Ebullición: 75 °C (1 mmHg) Densidad: 1,209 Pto. de inflamación: 97 °C (206 °F) |
Número MDL:
MFCD00051321 Núm. CAS: 1192-63-8 EINECS: 214-758-7 ADR: 8,II |