1,4-Bis(aminomethyl)cyclohexane (cis and trans mixture) 96%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
1,4-Di(aminomethyl)cyclohexane, Cyclohexane-1,4-diyldimethanamine, Hexahydro-p-xylylenediamine, 1,4-Cyclohexanebis(methylamine)
L13407.03
L13407.06
L13407.14
L13407.03EA
26.7
EUR
L13407.03
L13407.06
L13407.14
1,4-Bis(aminomethyl)cyclohexane (cis and trans mixture) 96%
1,4-Bis(aminomethyl)cyclohexane (cis and trans mixture)
Purity: 96%
CAS No.: 2549-93-1
Molecular Formula: C8H18N2
Formula Weight: 142.25
Flash Point: 106°(222°F)
Refractive Index: 1.4900
Boiling Point: 239-244°
Beilstein Reference: 2071383
UN No.: UN2922
MDL No.: MFCD00039463
Formula:
C₈H₁₈N₂ MW: 142.25 g/mol Pto. Ebullición: 239…244 °C Densidad: 0.950 Pto. de inflamación: 106 °C (222 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00039463 Núm. CAS: 2549-93-1 EINECS: 219-840-6 ADR: 8 III |