5(6)-Carboxyfluorescein (Mezcla de isómeros) 97%
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos: 5(6)-FAM, 3′,6′-Dihydroxy-3-oxospiro[isobenzofuran-1(3H),9′-[9H]xanthene]-ar-carboxylic acid
L13439.03 L13439.MD
L13439.03EA 123 EUR
L13439.03 L13439.MD
5(6)-Carboxyfluorescein (Mezcla de isómeros) 97%
5(6)-Carboxyfluorescein
Purity: 97% CAS No.: 72088-94-9 Molecular Formula: C21H12O7 Formula Weight: 376.32 Melting Point: ca 300° MDL No.: MFCD00151081
Formula: C₂₁H₁₂O₇
MW: 752,63 g/mol
Pto. de fusión: ∼ 300 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00151081
Núm. CAS: 72088-94-9
EINECS: 276-331-1