trans-3-(4-Pyridyl)acrylic acid 97%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
(E)-3-(Pyridin-4-yl)acrylic acid
L13458.03
L13458.06
L13458.03EA
55.9
EUR
L13458.03
L13458.06
trans-3-(4-Pyridyl)acrylic acid 97%
trans-3-(4-Pyridyl)acrylic acid
Purity: 97%
CAS No.: 84228-93-3
Molecular Formula: C8H7NO2
Formula Weight: 149.15
Melting Point: 276-280°
Beilstein Reference: 1719967
MDL No.: MFCD00040746
Formula:
C₈H₇NO₂ MW: 149,15 g/mol Pto. de fusión: 276…280 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00040746 Núm. CAS: 84228-93-3 EINECS: 226-265-4 |