Boc-sarcosine 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: Boc-Sar-OH
L13482.06 L13482.14
L13482.06EA 29.7 EUR
L13482.06 L13482.14
Boc-sarcosine 99%
Boc-sarcosine
Purity: 99% CAS No.: 13734-36-6 Molecular Formula: C8H15NO4 Formula Weight: 189.20 Storage Temperature: 2°C to 8°C Melting Point: 88-93° Beilstein Reference: 2046827 MDL No.: MFCD00037795
Formula: C₈H₁₅NO₄
MW: 189.211 g/mol
Pto. de fusión: 88…93 °C
Número MDL: MFCD00037795
Núm. CAS: 13734-36-6
EINECS: 237-306-0