4-Chloro-2-fluorobenzylamine hydrochloride 97%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
(4-Chloro-2-fluorophenyl)methanamine hydrochloride
L13488.03
L13488.06
L13488.03EA
25.6
EUR
L13488.03
L13488.06
4-Chloro-2-fluorobenzylamine hydrochloride 97%
4-Chloro-2-fluorobenzylamine hydrochloride
Purity: 97%
CAS No.: 202982-63-6
Molecular Formula: C7H7ClFN.HCl
Formula Weight: 196.05
Melting Point: 243-245°
MDL No.: MFCD00143286
Formula:
C₇H₇ClFN·HCl MW: 196,05 g/mol Pto. de fusión: 243…245 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00143286 Núm. CAS: 202982-63-6 |